WH0057381M1
Monoclonal Anti-RHOJ antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARHJ, Anti-FLJ14445, Anti-RASL7B, Anti-TC10B, Anti-TCL, Anti-ras homolog gene family, member J
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOJ(57381)
Description générale
Immunogène
Sequence
MNCKEGTDSSCGCRGNDEKKMLKCVVVGDGAVGKTCLLMSYANDAFPEEYVPTVFDHYAVTVTVGGKQHLLGLYDTAGQEDYNQLRPLSYPNTDVFLICFSVVNPASYHNVQEEWVPELKDCMPHVPYVLIGTQIDLRDDPKTLARLLYMKEKPLTYEHGVKLAKAIGAQCYLECSALTQKGLKAVFDEAILTIFHPKKKKKRCSEGHSCCSII
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable