WH0057153M1
Monoclonal Anti-SLC44A2 antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CTL2 protein, Anti-DKFZp666A071, Anti-PP1292
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC44A2(57153)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
YLNARSSRDFEYYKQFCVPGFKNNKGVAEVLRDGDCPAVLIPSKPLARRCFPAIHAYKGVLMVGNETTYEDGHGSRKNITDLVEGAKKANGVLEARQLAMRIFEDYTV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable