WH0056265M2
Monoclonal Anti-CPXM antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CPX1, Anti-carboxypeptidase X (M14 family)
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPXM1(56265)
Description générale
Immunogène
Sequence
NKDALLTYLEQVRMGIAGVVRDKDTELGIADAVIAVDGINHDVTTAWGGDYWRLLTPGDYMVTASAEGYHSVTRNCRVTFEEGPFPCNFVLTKTPKQRLRELLAAGAKV
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable