WH0056122M1
Monoclonal Anti-PCDHB14 antibody produced in mouse
clone 5F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PCDHBETA14, Anti-protocadherin beta 14
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCDHB14(56122)
Description générale
Immunogène
Sequence
KIPDSSDRKIYPELVLDRALDYEQEAELRLTLTAVDGGSPPKSGTTLVLIKVLDINDNAPEFPQSLYEVQVPEDRPLGSWIATISAKDLDAGNYGKISY
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable