WH0055686M1
Monoclonal Anti-DSU antibody produced in mouse
clone 8F9-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10116, Anti-MGC90296, Anti-likely ortholog of mouse dilute suppressor
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8F9-1B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MREG(55686)
Immunogène
Sequence
MGLRDWLRTVCCCCGCECLEERALPEKEPLVSDNNPYSSFGATLVRDDEKNLWSMPHDVSHTEADDDRTLYNLIVIRNQQAKDSEEWQKLNYDIHTLRQVRREVRNRWKCILEDLGFQKEADSLLSVTKLSTISDSKNTRKAREMLLKLAEETNIFPTSWELSERYLFVVDRLIALDAAEEFFKLARRTYPKKPGVPCLADGQKELHYLPFPSP
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable