WH0055635M5
Monoclonal Anti-DEPDC1 antibody produced in mouse
clone 6H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DEP domain containing 1, Anti-DEP.8, Anti-FLJ20354, Anti-SDP35
376.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
About This Item
376.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DEPDC1(55635)
Immunogène
Sequence
GSENVDDNNQLFRFPATSPLKTLPRRYPELRKNNIENFSKDKDSIFKLRNLSRRTPKRHGLHLSQENGEKIKHEIINEDQENAIDNRELSQEDV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable