WH0051728M1
Monoclonal Anti-POLR3K antibody produced in mouse
clone 3F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C11, Anti-C11RNP3, Anti-RPC10, Anti-RPC11, Anti-hRPC11, Anti-polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K, 12.3 kDa
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLR3K(51728)
Description générale
Immunogène
Sequence
MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable