Documents
WH0028982M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLVCR antibody produced in mouse
clone 4B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-feline leukemia virus subgroup C cellular receptor
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FLVCR1(28982)
Immunogène
FLVCR (NP_054772, 1 a.a. ~ 83 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARPDDEEGAAVAPGHPLAKGYLPLPRGAPVGKESVELQNGPKAGTFPVNGAPRDSLAAASGVLGGPQTPLAPEEETQARLLP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable