MABF301
Anti-Interleukin-7/IL-7 Antibody, clone 7B1.1
clone 7B1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Interleukin-7, IL-7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7B1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL7(3574)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of recombinant Interleukin-7/IL-7.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable