WH0025805M1
Monoclonal Anti-BAMBI antibody produced in mouse
clone 3C1-1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog (Xenopus laevis), Anti-NMA
403.00 CHF
About This Item
403.00 CHF
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C1-1D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAMBI(25805)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MDRHSSYIFIWLQLELCAMAVLLTKGEIRCYCDAAHCVATGYMCKSELSACFSRLLDPQNSNSPLTHGCLDSLASTTDICQAKQARNHSGTTIPTLECCHEDMCNYRGLHDVLSPPRGEASGQGNRYQHDGSRNLITKVQELTSSKELWFRAAVIAVPIAGGLTLVLLIMLALRMLRSENKRLQDQRQQMLSRLHYSFHGHHSKKGQVAKLDLECMVPVSGHENCCLTCDKMRQADLSNDKILSLVHWGMYSGHGKLEFV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable