WH0011046M3
Monoclonal Anti-SLC35D2 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HFRC1, Anti-MGC117215, Anti-SQV7L, Anti-UGTrel8, Anti-hfrc, Anti-solute carrier family 35, member D2
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC35D2(11046)
Description générale
Immunogène
Sequence
VSKLNKIIHFPDFDKKIPVKLFPLPLLYVGNHISGLSSTSKLSLPMFTVLRKFTIPLT
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable