Principaux documents
WH0010765M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JARID1B antibody produced in mouse
clone 1G10, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), Anti-PLU-1, Anti-PUT1, Anti-RBBP2H1A
200 μL
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
200 μL
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JARID1B(10765)
Immunogène
KDM5B (NP_006609, 231 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AKRMRAEAMNIKIEPEETTEARTHNLRRRMGCPTPKCENEKEMKSSIKQEPIERKDYIVENEKEKPKSRSKKATNAVDLYVCLLCGSGN
Forme physique
Solution
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable