Principaux documents
WH0010498M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CARM1 antibody produced in mouse
clone 6G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PRMT4, Anti-coactivator-associated arginine methyltransferase 1
50 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1530
Changer de vue
50 μG
474.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1530
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CARM1(10498)
Description générale
Protein arginine N-methyltransferases, such as CARM1, catalyze the transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to the side chain nitrogens of arginine residues within proteins to form methylated arginine derivatives and S-adenosyl-L-homocysteine. Protein arginine methylation has been implicated in signal transduction, metabolism of nascent pre-RNA, and transcriptional activation (Frankel et al., 2002 [PubMed 11724789]).[supplied by OMIM
Immunogène
CARM1 (NP_954592, 284 a.a. ~ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NMFPTIGDVHLAPFTDEQLYMEQFTKANFWYQPSFHGVDLSALRGAAVDEYFRQPVVDTFDIRILMAKSVKYTVNFLEAKEGDLHRIEIPFKFHMLHS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable