Principaux documents
WH0010418M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPON1 antibody produced in mouse
clone 3F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0762, Anti-MGC10724, Anti-fspondin, Anti-spondin 1, extracellular matrix protein
50 μG
473.00 CHF
473.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
473.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
473.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPON1(10418)
Immunogène
SPON1 (NP_006099, 699 a.a. ~ 806 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PQFGGAPCPETVQRKKCRIRKCLRNPSIQKLRWREARESRRSEQLKEESEGEQFPGCRMRPWTAWSECTKLCGGGIQERYMTVKKRFKSSQFTSCKDKKEIRACNVHP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable