WH0007076M1
Monoclonal Anti-TIMP1 antibody produced in mouse
clone 4D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CLGI, Anti-EPA, Anti-EPO, Anti-FLJ90373, Anti-HCI, Anti-TIMP, Anti-TIMP metallopeptidase inhibitor 1
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
About This Item
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMP1(7076)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAPFEPLASGILLLLWLIAPSRACTCVPPHPQTAFCNSDLVIRAKFVGTPEVNQTTLYQRYEIKMTKMYKGFQALGDAADIRFVYTPAMESVCGYFHRSHNRSEEFLIAGKLQDGLLHITTCSFVAPWNSLSLAQRRGFTKTYTVGCEECTVFPCLSIPCKLQSGTHCL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable