WH0006879M1
Monoclonal Anti-TAF7 antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TAF2F, Anti-TAF7 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 55kDa, Anti-TAFII55
403.00 CHF
About This Item
403.00 CHF
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAF7(6879)
Description générale
Immunogène
Sequence
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable