WH0006478M1
Monoclonal Anti-SIAH2 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-hSiah2, Anti-seven in absentia homolog 2 (Drosophila)
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIAH2(6478)
Description générale
Immunogène
Sequence
FGHHFMLVLEKQEKYEGHQQFFAIVLLIGTRKQAENFAYRLELNGNRRRLTWEATPRSIHDGVAAAIMNSDCLVFDTAIAHLFADNGNLGINVTISTCCP
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable