WH0005900M1
Monoclonal Anti-RALGDS antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-RGF, Anti-RalGEF, Anti-ral guanine nucleotide dissociation stimulator
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RALGDS(5900)
Immunogène
Sequence
SLDVDNGNMYKSILVTSQDKAPAVIRKAMDKHNLEEEEPEDYELLQILSDDRKLKIPENANVFYAMNSTANYDFVLKKRTFTKGVKVKHGASSTLPRMKQKGLKIAKGIF
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable