WH0005898M1
Monoclonal Anti-RALA antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC48949, Anti-RAL, Anti-v-ral simian leukemia viral oncogene homolog A (ras related)
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RALA(5898)
Description générale
Immunogène
Sequence
CNGKKKRKS*LAKRI
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable