Principaux documents
WH0005532M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP3CB antibody produced in mouse
clone 5D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CALNA2, Anti-CALNB, Anti-protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform (calcineurin A beta)
100 μG
403.00 CHF
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
100 μG
403.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3CB(5532)
Immunogène
PPP3CB (NP_066955, 435 a.a. ~ 524 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTPTGMLPSGVLAGGRQTLQSATVEAIEAEKAIRGFSPPHRICSFEEAKGLDRINERMPPRKDAVQQDGFNSLNTAHATENHGTGNHTAQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable