WH0005229M2
Monoclonal Anti-PGGT1B antibody produced in mouse
clone 5E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BGGI, Anti-GGTI, Anti-protein geranylgeranyltransferase type I, beta subunit
427.00 CHF
About This Item
427.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGGT1B(5229)
Immunogène
Sequence
MVATEDERLAGSGEGERLDFLRDRHVRFFQRCLQVLPERYSSLETSRLTIAFFALSGLDMLDSLDVVNKDDIIEWIYSLQVLPTEDRSNLNRCGFRGSSYLGIPF
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable