WH0005175M1
Monoclonal Anti-PECAM1 antibody produced in mouse
clone 1D2-1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD31, Anti-PECAM1, Anti-platelet/endothelial cell adhesion molecule (CD31 antigen)
497.00 CHF
About This Item
497.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D2-1A5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PECAM1(5175)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
ENSFTINSVDMKSLPDWTVQNGKNLTLQCFADVSTTSHVKPQHQMLFYKDDVLFYNISSMKSTESYFIPEVRIYDSGTYKCTVIVNNKEKTTAEYQVLVEGVPSPRVTLDKKEAIQGGIVRVNCSVPEEKAPIHFTIEKLELNEKMVKLKREKNSRDQNFVILEFPVEEQDRVLSFRCQARIISGIHMQTSESTKSELVTVTESFSTPKFHISPTGMIMEGAQLHIKCTIQVTHLAQEFPEIIIQKDKAIVAHNRHGNKAVYSVMAMVEHSGNYTCKVESSRISKVSSIVVNITELFSKPELESSFTHLDQGERLNLSCSIPGAPPANFTIQKEDTIVSQTQDFTKIASKSDSGTYICTAGIDKVVKKSNTVQIVVCEMLSQPRISYDAQFEVIKGQTIEVRCESISGTLPISYQLLKTSKVLENSTKNSNDPAVFKDNPTEDVEYQCVADNCHSHAKMLSEVLRVKVIAPVDEVQISILSSKVVESGEDIVLQCAVNEGSGPITYKFYREKEGKPFYQMTSNATQAFWTKQKANKEQEGEYYCTAFNRANHASSVPRSKILTVRVILAPWKKGLIAVVIIGVIIALLIIAAKCYFLRKAKAKQMPVEMSRPAVPLLNSNNEKMSDPNMEANSHYGHNDDVGNHAMKPINDNKEPLNSDVQYTEVQVSSAESHKDLGKKDTETVYSEVRKAVPDAVESRYSRTEGSLDGT
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable