WH0003280M1
Monoclonal Anti-HES1 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ20408, Anti-HES1, Anti-HHL, Anti-HRY, Anti-hairy and enhancer of split 1, (Drosophila)
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HES1(3280)
Description générale
Immunogène
Sequence
KSSKPIMEKRRRARINESLSQLKTLILDALKKDSSRHSKLEKADILEMTVKHLRNLQRAQMTAALSTDPSVLGKYRAGFSECMNEVTRFLSTCEGVNTEVRTRLLGH
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable