WH0001803M3
Monoclonal Anti-DPP4 antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADABP, Anti-ADCP2, Anti-CD26, Anti-DPPIV, Anti-TP103, Anti-dipeptidyl-peptidase 4 (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2)
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
GWVGRFRPSEPHFTLDGNSFYKIISNEEGYRHICYFQIDKKDCTFITKGTWEVIGIEALTSDYLYYISNEYKGMPGGRNLYKIQLSDYTKVTCLSRELNP
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable