WH0001103M1
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
mouse monoclonal, 1H7
Synonyme(s) :
Anti-CMS1A, Anti-CMS1A2, Anti-choline acetyltransferase
473.00 CHF
About This Item
473.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-CHAT antibody produced in mouse, clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHAT(1103)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSNRFVLSTSQVPTTTEMFCCYGPVVPNGYGACYNPQPETILFCISSFHSCKETSSSKFAKAVEESLIDMRDLCSLLPPTESKPLATKEKATRPSQGHQP
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable