WH0000399M3
Monoclonal Anti-RHOH antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARHH, Anti-TTF, Anti-ras homolog gene family, member H
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RHOH(399)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MLSSIKCVLVGDSAVGKTSLLVRFTSETFPEAYKPTVYENTGVDVFMDGIQISLGLWDTAGNDAFRSIRPLSYQQADVVLMCYSVANHNSFLNLKNKWIGEIRSNLPCTPVLVVVTQTDQREMGPHRASCVNAMEGKKLAQDVRAKGYLECSALSNRGVQQVFECAVRTAVNQARRRNRRRLFSINECKIF
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable