V4014
Anti-V5-Cy3™ antibody, Mouse monoclonal
purified immunoglobulin, ~1 mg/mL, clone V5-10
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-V5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
V5-10, monoclonal
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 2.0-4.0 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable