V3638
Vascular Endothelial Growth Factor 164 from rat
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
VEGF 164, VEGF-164, VEGF164, Vasculotropin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
1.08 ng/mL ED50
Poids mol.
dimer 50 kDa by SDS-PAGE
monomer 25 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Vegfa(83785)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.