H9166
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
VEGF165, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Endothelial Growth Factor, Vascular Growth Factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤5 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 45 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
Fabricant/nom de marque
HumanZyme
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
are associated with type 2 diabetes risk: a case?control
study in Han Chinese
Alternative Splicing Associated with Metastatic Colonization