Principaux documents
V3138
Sigma-Aldrich
D-Val-Leu-Lys 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
apparent mol wt 744
Solubilité
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C27H41N5O5/c1-15(2)12-21(32-27(36)24(29)16(3)4)26(35)31-20(8-6-7-11-28)25(34)30-18-9-10-19-17(5)13-23(33)37-22(19)14-18/h9-10,13-16,20-21,24H,6-8,11-12,28-29H2,1-5H3,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t20-,21-,24+/m0/s1
Clé InChI
NMAUGTNXBOFHCJ-AWRGLXIESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Plasmin, tissue plasminogen activator substrate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M S Baker et al.
Biochimica et biophysica acta, 1117(2), 143-152 (1992-09-15)
The development of a simple, sensitive fluorimetric assay for the measurement of cell surface-associated urokinase plasminogen activator (uPA) on viable, adherent HCT116 cells in microtitre plates, after a preincubation with purified human plasminogen is described. The assay determines plasmin activity