Principaux documents
V2502
Sigma-Aldrich
Marine venom from Chrysaora quinquecirrha (Sea Nettle)
lyophilized powder
25 MG
302.00 CHF
302.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
302.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
302.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Sea nettle, Chrysaora quinquecirrha venom (CQV), is toxic to the cardiac, respiratory, renal, and hepatic systems in animal models.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable