V1
Vitamins Kit
~98% (Components, TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~98% (Components, TLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to dark yellow
faint yellow-brown to yellow-brown
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
A9878 p-Aminobenzoic Acid, 5 g
B4501 d-Biotin, 100 mg
F7876 Folic Acid, 1g
N3376 Niacinamide, 100 g
21210 D-Pantothenic Acid, hemicalcium saltt, 5 g
P9130 Pyridoxal Hydrochloride, 500 mg
P9380 Pyridoxamine Dihydrochloride, 250 mg
P9755 Pyridoxine Hydrochloride, 5 g
R4500 Riboflavin, 5 g
T4625 Thiamine Hydrochloride, 5 g
T5625 DL-6,8-Thioctic Acid, 500 mg
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable