UC211
7-Hydroxywarfarin
Synonyme(s) :
3-(α-Acetonylbenzyl)-4,7-dihydrocoumarin, 4-7-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
Forme
solid
Couleur
white
Pf
220 °C
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CC(C1=C(O)C(C=CC(O)=C2)=C2OC1=O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
Clé InChI
SKFYEJMLNMTTJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves