Documents
U60100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 500 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g U601001-01
Dimension de pores
500 Å
Capacité
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable