Documents
T211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
Synonyme(s) :
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C43H55N4O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
818.89
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
Pureté
≥98.0% (reversed phase HPLC)
≥99% (31P-NMR)
Niveau de qualité
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
−20°C
Description générale
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available