TMO140400
Nunc® EasyFill Cell Factory System
10 layer, polystyrene, surface area 6320 cm2, sterile, vented, case of 2 ea
Synonyme(s) :
closed cell system layered storage rack, closed cell system rack
761.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
761.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
vented
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 140400
Superficie
6320 cm2
Type de liaison
Nunclon Delta surface
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- "Out of the box" system with no accessories required.
- Large, vented screw closure for easy handling
- Versatile port design allows for pouring and aseptic filling.
- Fill and empty five times faster compared to T175 flasks.
- Enhances productivity by enabling faster operations.
- Fast start-up with a simple pour of media and cells into the large opening.
- Versatile port facilitates pouring and aseptic filling techniques.