Principaux documents
T7527
Sigma-Aldrich
Tampon Tris-borate-EDTA
BioReagent, for molecular biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
Synonyme(s) :
Tampon TBE
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder blend
Impuretés
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5 (5 ×)
Solubilité
water: 85.1 g/L, clear, colorless
Adéquation
suitable for electrophoresis
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clé InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Le tampon de migration TBE est le tampon le plus couramment utilisé pour l′électrophorèse de l′ADN et de l′ARN sur gel de polyacrylamide. Le TBE est utilisé avec les gels dénaturants (en présence d′urée à 7 M) et non dénaturants. Il est également utilisé de routine pour les gels de séquençage automatisé de l′ADN. Le TBE peut également être utilisé pour les gels d′agarose, mais il n′est pas recommandé pour les gels destinés à la préparation et récupération d′acides nucléiques.
La dilution d′une solution mère de TBE à une concentration 1x produit un tampon de migration contenant 89 mM de Tris-borate et 2 mM d′EDTA, pH 8,3. La solution mère à 5× ou 10× peut également être ajoutée à une solution mère d′acrylamide/bis-acrylamide pour préparer les gels de polyacrylamide (PAGE). Pour une résolution optimale, il est recommandé d′appliquer une tension de moins de 5 V/cm de distance entre les électrodes.
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
Conditionnement
1L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted within the bottle to prepare one liter of a 5× concentrate.
4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare four liters of a 5× concentrate.
Notes préparatoires
Préparé avec de la base Trizma certifiée pour la performance en biotechnologie (Biotechnology Performance Certified, référence T6066), de l′acide borique de qualité réactif de biologie moléculaire (référence B6768) et du sel disodique d′EDTA (référence E5134).
Reconstitution
Produces a 5× concentrate (0.445 M Tris-borate, 10 mM EDTA, pH 8.3) after dissolving with the indicated amount of water.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Miyuki Watabe et al.
The Ulster medical journal, 77(3), 168-174 (2008-10-30)
In Northern Ireland over the last 7 years, there is a mean of 41.9 laboratory reports per annum of human gastrointestinal infection (range 19-54) caused by Escherichia coli O157:H7. In the preceding years 1992-1996, reports were 5.4 per annum, whereas
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Seung-min Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15549-15554 (2009-09-01)
Nanofluidics represents a promising solution to problems in fields ranging from biomolecular analysis to optical property tuning. Recently a number of simple nanofluidic fabrication techniques have been introduced that exploit the deformability of elastomeric materials like polydimethylsiloxane (PDMS). These techniques
Protocoles
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
Contenu apparenté
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Questions
  1. I have a bottle of your Tris borate- EDTA buffer substance (powder) it is 5 x concentrate, I need to know how much powder to add to 1000ml water please?
    1 answer
    1. This product is pre-aliquoted with the appropriate amount to generate 1 or 4 L of a 5X concentrate. The 1L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted within the bottle to prepare one liter of a 5× concentrate. The 4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare 4L of a 5× concentrate.