T7450
T62
≥98% (HPLC), crystalline
Synonyme(s) :
2-Amino-3-(4-chlorobenzoyl)-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiophene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1sc2CCCCc2c1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C15H14ClNOS/c16-10-7-5-9(6-8-10)14(18)13-11-3-1-2-4-12(11)19-15(13)17/h5-8H,1-4,17H2
Clé InChI
OTZVBZFYMFTYKH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable