T6442
Anti-TRPC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6 antibody produced in rabbit
873.00 CHF
About This Item
873.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain or lung lysates
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPC6(7225)
mouse ... Trpc6(22068)
rat ... Trpc6(89823)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable