Principaux documents
T4521
Sigma-Aldrich
Triphenylmethane
~90%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
Beilstein:
1909753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
~90%
pb
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
Pf
92-94 °C (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clé InChI
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable