T3879
L-Tyrosinamide
≥98% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Tyrosinamide,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O2/c10-8(9(11)13)5-6-1-3-7(12)4-2-6/h1-4,8,12H,5,10H2,(H2,11,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
PQFMNVGMJJMLAE-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable