T3564
Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor I (TNF sRI) from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.5-1.5 μg/mL ED50
Poids mol.
21 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Tnfrsf1a(21937)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable