Principaux documents
T2069
Sigma-Aldrich
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Tris hydrochloride solution
100 ML
68.00 CHF
1 L
178.00 CHF
68.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
68.00 CHF
1 L
178.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
68.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
BioPerformance Certified
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
solution
Concentration
1 M
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
Plage de pH utile
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Description générale
A series of Pre-mixed solutions of TRIZMA Base and TRIZMA HCl to provide commonly used pH values for Tris buffers. No mixing or pH adjustment necessary. Guaranteed accuracy ± 0.1 pH units.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter