T150
(−)-Thalidomide
>98%, solid
Synonyme(s) :
S(−)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Produits recommandés
ligand
thalidomide
Pureté
>98%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D −62.6°, c = 2 in DMF(lit.)
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
Auteur
Celgene
Chaîne SMILES
O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1
Clé InChI
UEJJHQNACJXSKW-VIFPVBQESA-N
Informations sur le gène
human ... LITAF(9516) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique