Principaux documents
T1030
Sigma-Aldrich
TES hemisodium salt
Synonyme(s) :
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis[hydroxymethyl]ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid
100 G
448.00 CHF
448.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
448.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
Poids moléculaire :
240.24
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
448.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilité
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
Clé InChI
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable