Principaux documents
SYNS386300
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonyme(s) :
Synthware S386300, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
needle female luer lock
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S386300
D.E. × L
0.6 mm × 300 mm , Bevel Tip
Description générale
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 300mm
Application
kemetch; synthware; needle; extended length
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.