Principaux documents
SYNB140100
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL, green polypropylene cap
Synonyme(s) :
Synthware B140100, glass graduated bottle with screw cap
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
clear bottle
green polypropylene cap
wide-mouth
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech B140250
Capacité
100 mL
Description générale
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 100mL includes Accessories: GL45-L
Application
kemetch; synthware; media bottle; GL45
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.