SRP8021
NMNAT1 human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
EC 2.7.7.1, IL-1F9, NMN adenylyltransferase 1, Nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Étiquette/Marqueur
His tagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
monomer ~33.3 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
≥0.2 mg/mL
Couleur
clear
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NMNAT1(64802)
Description générale
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable