SRP6595
IL-22 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells (Ala 34 - Ile 179), ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
IL-TIF, ZCYTO18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells (Ala 34 - Ile 179)
Étiquette/Marqueur
His tagged
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
calculated mol wt 17.6 kDa (a polyhistidine tag at the N-terminus.)
observed mol wt 21-33 kDa (DTT-reduced protein.Protein migrates as 21-33 kDa in a SDS-PAGE due to glycosylation.
)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<1 EU/μg (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL22(50616)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable