SRP6516
Albumin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Albumin protein, human Albumin, human Albumin protein, human plasma, human plasma Albumin proteinHSA, native Albumin, native Albumin protein
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable